Documenti
R482560
2(4-TERT-BU-BENZOYLAMINO)4,5,6,7-4H-BENZO(B)THIOPHENE-3-CARBOXYLIC ACID ET ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C22H27NO3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
385.529
Numero MDL:
Altre note