Documenti
R479179
4-CHLORO-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(2,3-DICHLORO-PHENYLAMINO)-ETHYL)-BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C15H10Cl6N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
446.978
Numero MDL:
Altre note