Documenti
R471291
2-AMINO-4-(4-FLUORO-PHENYL)-THIOPHENE-3-CARBOXYLIC ACID ETHYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C13H12FNO2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
265.308
Numero MDL:
Altre note