Documenti
R440884
5-(2,5-DIMETHOXY-PH)-2H-PYRAZOLE-3-CARBOXYLIC ACID (2-HO-BENZYLIDENE)-HYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C19H18N4O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
366.38
Numero MDL:
Altre note