Documenti
R417351
2-FLUORO-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(3-NAPHTHALEN-1-YL-THIOUREIDO)-ETHYL)-BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C20H15Cl3FN3OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
470.783
Numero MDL:
Altre note