Documenti
R410438
BENZYL 2-[(1-BENZYL-2-HYDRAZINO-2-OXOETHYL)AMINO]-1-[4-(BENZYLOXY)PHENYL]-2-OXOETHYLCARBAMATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C32H32N4O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
552.636
Numero MDL:
Altre note