Documenti
R374709
8-BR-4-(4-NITRO-PH)-2-P-TOLYL-1,9B-2H-5-OXA-3,3A-DIAZA-CYCLOPENTA(A)NAPHTHALENE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C23H18BrN3O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
464.322
Numero MDL:
Altre note