Documenti
R349127
1-(4-BROMO-PHENYLAMINO)-3-(3,6-DIBROMO-CARBAZOL-9-YL)-PROPAN-2-OL
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C21H17Br3N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
553.094
Numero MDL:
Altre note