Documenti
R278270
4,8-BIS(METHYLTHIO)BENZO(1,2-D:4,5-D')- BIS(1,3)DITHIOLE-2,6-DITHIONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C10H6S8
Numero CAS:
Peso molecolare:
382.671
Numero MDL:
Altre note