Documenti
R231835
(5-CHLORO-2-ETHOXY-PHENYL)-(4-METHYL-PIPERAZIN-1-YL)-METHANONE, HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C14H20Cl2N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
319.234
Numero MDL:
Altre note