Documenti
R140317
3-(((3-(2,4-DICHLOROPHENYL)-5-MERCAPTO-4H-1,2,4-TRIAZOL-4-YL)IMINO)METHYL)PHENOL
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C15H10Cl2N4OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
365.243
Numero MDL:
Altre note