Documenti
R139041
4-({(E)-[3-(BENZYLOXY)PHENYL]METHYLIDENE}AMINO)-5-(4-METHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C23H20N4O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
416.505
Numero MDL:
Altre note