Documenti
R121665
4-BROMO-2-((E)-{[{2-[(4-CHLOROANILINO)CARBONYL]ANILINO}(OXO)ACETYL]HYDRAZONO}METHYL)PHENYL 4-METHYLBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C30H22BrClN4O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
633.891
Numero MDL:
Altre note