Documenti
R119873
4-{(E)-[2-(2-{2-[(4-BROMOANILINO)CARBONYL]ANILINO}-2-OXOACETYL)HYDRAZONO]METHYL}PHENYL 2-IODOBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C29H20BrIN4O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
711.315
Numero MDL:
Altre note