Documenti
R114235
2-(2-(1,3-BENZODIOXOL-5-YLMETHYLENE)HYDRAZINO)-N-(4-ETHOXYPHENYL)-2-OXOACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C18H17N3O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
355.353
Numero MDL:
Altre note