Documenti
R110671
METHYL 2-[(2,6-DIMETHOXYBENZOYL)AMINO]-5,6-DIHYDRO-4H-CYCLOPENTA[B]THIOPHENE-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C18H19NO5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
361.42
Numero MDL:
Altre note