Documenti
R109681
N-(4-(((3,4-DIMETHYL-5-ISOXAZOLYL)AMINO)SULFONYL)PHENYL)-3,4-DIMETHOXYBENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C20H21N3O6S
Numero CAS:
Peso molecolare:
431.471
Numero MDL:
Altre note