Documenti
PH003831
4-[2-(7,8-dimethyl-2,4-dioxo-3,4-dihydrobenzo[g]pteridin-10(2H)-yl)ethoxy]-4-oxobutanoic acid
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C18H18N4O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
386.367
Numero MDL:
Altre note