Documenti
PH002565
Sigma-Aldrich
2,5-Bis(2-methoxyphenyl)[1,3]thiazolo[5,4-d][1,3]thiazole
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C18H14N2O2S2
Numero CAS:
Numero MDL:
Stringa SMILE
COC1=CC=CC=C1C2=NC(SC(C3=CC=CC=C3OC)=N4)=C4S2
InChI
1S/C18H14N2O2S2/c1-21-13-9-5-3-7-11(13)15-19-17-18(23-15)20-16(24-17)12-8-4-6-10-14(12)22-2/h3-10H,1-2H3