Documenti
PH002290
Sigma-Aldrich
N-(4-{3-[4-(Acetylamino)phenyl]-2-quinoxalinyl}phenyl)acetamide
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C24H20N4O2
Numero CAS:
Numero MDL:
Stringa SMILE
CC(NC1=CC=C(C=C1)C2=NC(C=CC=C3)=C3N=C2C4=CC=C(NC(C)=O)C=C4)=O