Key Documents
PH002183
Sigma-Aldrich
2-Phenoxy-2-phenylacetamide
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C14H13NO2
Numero CAS:
Numero MDL:
Stringa SMILE
NC(C(OC1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2)=O
InChI
1S/C14H13NO2/c15-14(16)13(11-7-3-1-4-8-11)17-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H,(H2,15,16)