Documenti fondamentali
P15609
Sigma-Aldrich
Ethylene glycol monophenyl ether
98%
Sinonimo/i:
2-Phenoxyethanol, Phenylglycol
About This Item
Formula condensata:
C6H5OCH2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.16
Beilstein:
1364011
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Densità del vapore
4.8 (vs air)
Tensione di vapore
0.01 mmHg ( 20 °C)
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.537 (lit.)
P. eboll.
247 °C (lit.)
Punto di fusione
11-13 °C (lit.)
Densità
1.102 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCCOc1ccccc1
InChI
1S/C8H10O2/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
QCDWFXQBSFUVSP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
258.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
126 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Peter J McNamara et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 53(5), 1898-1906 (2009-02-19)
Menstrual toxic shock syndrome is a rare but potentially life-threatening illness manifest through the actions of Staphylococcus aureus toxic shock syndrome toxin 1 (TSST-1). Previous studies have shown that tampon additives can influence staphylococcal TSST-1 production. We report here on