MNO000139
4-(1-Butyl)phenylmethanesulfonyl chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
InChI
1S/C11H15ClO2S/c1-11(2,3)10-6-4-9(5-7-10)8-15(12,13)14/h4-7H,8H2,1-3H3
NEJDUPGGBSPJLG-UHFFFAOYSA-N