Documenti
M86758
Sigma-Aldrich
2-Methylundecanal
95%
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)8CH(CH3)CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.32
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.432 (lit.)
P. eboll.
171 °C (lit.)
Densità
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]C(=O)C(C)CCCCCCCCC
InChI
1S/C12H24O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-12(2)11-13/h11-12H,3-10H2,1-2H3
NFAVNWJJYQAGNB-UHFFFAOYSA-N
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
200.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
93.4 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves