M62654
3-Methyl-4-nitrophenol
98%
Sinonimo/i:
4-Nitro-m-cresol, 5-Hydroxy-2-nitrotoluene
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Punto di fusione
125-130 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cc(O)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO3/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8(10)11/h2-4,9H,1H3
PIIZYNQECPTVEO-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3