Key Documents
M38605
Sigma-Aldrich
3-Methylcyclohexanone
97%
Sinonimo/i:
Tetrahydro-m-cresol
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H9(=O)
Numero CAS:
Peso molecolare:
112.17
Beilstein:
969804
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.446 (lit.)
P. eboll.
169-170 °C (lit.)
Densità
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1CCCC(=O)C1
InChI
1S/C7H12O/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h6H,2-5H2,1H3
UJBOOUHRTQVGRU-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
118.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
48 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2