Documenti
L490326
4-(2-((3-CHLOROANILINO)CARBOTHIOYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 2-FLUOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C21H15ClFN3O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
427.888
Numero MDL:
Altre note