Documenti
L479985
ETHYL 2-[2-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)-4-HYDROXY-3-(4-METHOXY-2-METHYLBENZOYL)-5-OXO-2,5-DIHYDRO-1H-PYRROL-1-YL]-4-METHYL-1,3-THIAZOLE-5-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C28H28N2O8S
Numero CAS:
Peso molecolare:
552.608
Numero MDL:
Altre note