Documenti
L468207
3-((4-FLUOROBENZYL)THIO)-5-(3-PYRIDINYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-4-AMINE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C14H12FN5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
301.348
Numero MDL:
Altre note