Documenti
L440965
(3Z)-5-BROMO-3-{3-[2-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)ETHYL]-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-5-YLIDENE}-1-PROPYL-1,3-DIHYDRO-2H-INDOL-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C24H23BrN2O4S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
547.494
Numero MDL:
Altre note