Documenti
L430358
(2Z)-6-BENZYL-2-(3-BROMOBENZYLIDENE)-7H-[1,3]THIAZOLO[3,2-B][1,2,4]TRIAZINE-3,7(2H)-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C19H12BrN3O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
426.294
Numero MDL:
Altre note