Documenti
L421472
2-METHOXYETHYL (2Z)-2-[4-(BENZYLOXY)BENZYLIDENE]-7-METHYL-3-OXO-5-(2-THIENYL)-2,3-DIHYDRO-5H-[1,3]THIAZOLO[3,2-A]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C29H26N2O5S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
546.669
Numero MDL:
Altre note