Documenti
L421375
3-((5Z)-5-{[3-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL]METHYLENE}-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL)PROPANOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C24H21N3O5S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
495.58
Numero MDL:
Altre note