Documenti
L392987
4-BROMO-2-(2-((4-BUTOXYPHENOXY)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 2-CHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C26H24BrClN2O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
559.849
Numero MDL:
Altre note