Documenti
L389919
4-BROMO-2-(2-TETRADECANOYLCARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-PROPOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C31H43BrN2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
587.603
Numero MDL:
Altre note