Documenti
L382620
3-(2-((4-METHOXYANILINO)CARBOTHIOYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-METHOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C23H21N3O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
435.506
Numero MDL:
Altre note