Key Documents
L370207
1-{(E)-[2-(2-{2-[(CYCLOHEXYLAMINO)CARBONYL]ANILINO}-2-OXOACETYL)HYDRAZONO]METHYL}-2-NAPHTHYL 4-METHYLBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C34H32N4O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
576.658
Numero MDL:
Altre note