Documenti
L369675
3-(2-(2-(4-NITROPHENOXY)PROPANOYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-METHOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C24H21N3O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
463.451
Numero MDL:
Altre note