Documenti
L364924
(5E)-2-(4-BROMOPHENYL)-5-[2-(HEXYLOXY)BENZYLIDENE][1,3]THIAZOLO[3,2-B][1,2,4]TRIAZOL-6(5H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C23H22BrN3O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
484.419
Numero MDL:
Altre note