Key Documents
L363200
ETHYL (2Z)-5-(2-METHOXYPHENYL)-7-METHYL-3-OXO-2-[(2Z)-3-PHENYL-2-PROPENYLIDENE]-2,3-DIHYDRO-5H-[1,3]THIAZOLO[3,2-A]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C26H24N2O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
460.556
Numero MDL:
Altre note