Documenti
L348937
1-[2-(DIMETHYLAMINO)ETHYL]-5-[4-(DIMETHYLAMINO)PHENYL]-3-HYDROXY-4-(2-METHYL-4-PROPOXYBENZOYL)-1,5-DIHYDRO-2H-PYRROL-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C27H35N3O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
465.598
Numero MDL:
Altre note