Documenti
L345598
2-(4-FLUOROPHENYL)-2-OXOETHYL 3-(1H-1,2,3-BENZOTRIAZOL-1-YL)PROPANOATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C17H14FN3O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
327.318
Numero MDL:
Altre note