Documenti
L345008
N-BENZYL-3-METHYL-1-PHENYL-1H-THIENO(2,3-C)PYRAZOLE-5-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C20H17N3OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
347.442
Numero MDL:
Altre note