Documenti
L329673
2,7,7-TRIMETHYL-4-(4-METHYLPHENYL)-5-OXO-N-(2-PYRIDINYL)-1,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO-3-QUINOLINECARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C25H27N3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
401.513
Numero MDL:
Altre note