Documenti
L321826
3-(4-ETHOXYPHENYL)-5-(METHYLSULFANYL)-4-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOLE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C17H17N3OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
311.409
Numero MDL:
Altre note