Documenti
L315621
3-PHENYL-N'-(2,4,6-TRIMETHOXYBENZYLIDENE)-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C20H20N4O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
380.407
Numero MDL:
Altre note