Documenti
L309834
ETHYL 6-AMINO-5-CYANO-4-(2,3-DICHLOROPHENYL)-2-METHYL-4H-PYRAN-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C16H14Cl2N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
353.208
Numero MDL:
Altre note