Documenti
L293431
4-((3-PH-2-PROPENYLIDENE)AMINO)5-(3-PYRIDINYL)4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL HYDROSULFIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C16H13N5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
307.38
Numero MDL:
Altre note