Documenti
L293393
2-((4-TERT-BUTYLBENZYL)SULFANYL)-5-((4-METHOXYBENZYL)SULFANYL)-1,3,4-THIADIAZOLE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C21H24N2OS3
Numero CAS:
Peso molecolare:
416.63
Numero MDL:
Altre note