Documenti
L265497
4-(2-(2-HYDROXYBENZOYL)CARBOHYDRAZONOYL)-2-METHOXYPHENYL 2,4-DICHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C22H16Cl2N2O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
459.289
Numero MDL:
Altre note